Få mere at vide
2-fluor-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 259.28 |
| Procent renhed | 97% |