Få mere at vide
2-fluor-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089501
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10089501 250 mg 250mg
10233092 1 g 1g
10230415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10089501 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW05649CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1555-11-9
Molekylær formel C15H14FNO2
Molekylvægt (g/mol) 259.28
InChI nøgle HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, maybridge1_008193, 2-fluoranyl-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b quinoline-11-carboxylic acid, 6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro
PubChem CID 715240
IUPAC navn 2-fluor-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-carboxylsyre
SMIL C1CCC2=C(CC1)N=C3C=CC(=CC3=C2C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.28
Procent renhed 97%