Få mere at vide
2-Fluoro-6-trifluoromethylbenzyl Cyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-6-trifluoromethylbenzyl Cyanide |
| CAS | 179946-34-0 |
| Molekylær formel | C9H5NF4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.14 |
| Formel vægt | 203.0358 |