Få mere at vide
2-Fluoro-6-nitrophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7058327
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11342746
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08851.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1526-17-6 | C6H4FNO3 | 157.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1526-17-6
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.10
MDL nummer MFCD00042446
InChI nøgle HIGRXCJEFUYRNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-nitrophenol, 6-fluoro-2-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-6-nitro, 2-nitro-6-fluorophenol, 2-fluoro-6-nitro-phenol, 3-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, fluoro-6-nitrophenol, 2, 2-fluoro-6-nitrophen, pubchem10654, 2-fluor-6-nitrophenol
PubChem CID 73710
IUPAC navn 2-fluor-6-nitrophenol
SMIL OC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-nitrophenol
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Mængde 1 g
Beilstein 1870307
Formel vægt 157.1
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.