Få mere at vide
2-Fluoro-6-nitrophenol, 98+%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-6-nitrophenol |
| Smeltepunkt | 91°C to 94°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1870307 |
| Formel vægt | 157.1 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering