Få mere at vide
2-Fluoro-6-nitrophenol, 98+%
Artikelnummer. 11352746
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352746 5 g 5g
11342746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08851.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 1526-17-6 | C6H4FNO3 | 157,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1526-17-6
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.10
MDL nummer MFCD00042446
InChI nøgle HIGRXCJEFUYRNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-nitrophenol, 6-fluoro-2-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-6-nitro, 2-nitro-6-fluorophenol, 2-fluoro-6-nitro-phenol, 3-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, fluoro-6-nitrophenol, 2, 2-fluoro-6-nitrophen, pubchem10654, 2-fluor-6-nitrophenol
PubChem CID 73710
IUPAC navn 2-fluor-6-nitrophenol
SMIL OC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-nitrophenol
Smeltepunkt 91 °C til 94 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1870307
Formel vægt 157.1
Procent renhed ≥98%