Få mere at vide
2-Fluoro-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11321327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321327 1 g 1g
11331327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01561.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 407-22-7 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 407-22-7
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.12
MDL nummer MFCD00041226
InChI nøgle UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-picoline, 6-fluoro-2-picoline, 6-fluoro-2-methylpyridine, 6-fluoropicoline, pyridine, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methyl-pyridine, 2-fluor-6-methylpyridin, pubchem6443, acmc-209jga
PubChem CID 96090
IUPAC navn 2-fluor-6-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(F)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methylpyridine
Tæthed 1.077
Kogepunkt 140°C to 141°C
Flammepunkt 66°C (150°F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 1 g
Beilstein 107084
Formel vægt 111.12
Procent renhed 98%