Få mere at vide
2-Fluoro-6-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11916491 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11916491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447340010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methylpyridine
CAS 407-22-7
Kogepunkt 140°C to 141°C
Flammepunkt 66°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H6FN
MDL nummer MFCD00041226
Mængde 1 g
Synonym 2-fluoro-6-picoline, 6-fluoro-2-picoline, 6-fluoro-2-methylpyridine, 6-fluoropicoline, pyridine, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methyl-pyridine, 2-fluor-6-methylpyridin, pubchem6443, acmc-209jga
InChI nøgle UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC(F)=N1
IUPAC navn 2-fluoro-6-methylpyridine
Molekylvægt (g/mol) 111.12
PubChem CID 96090
Formel vægt 111.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-6-methylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.