Få mere at vide
2-Fluoro-6-methylnaphthalene, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10642843
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10642843 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 10642843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01072CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methylnaphthalene
CAS 324-42-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C11H9F
MDL nummer MFCD00831714
Mængde 250 mg
Synonym 6-fluoro-2-methylnaphthalene, naphthalene, 2-fluoro-6-methyl, maybridge1_006492, 2-methyl-6-fluoronaphthalene, naphthalene,2-fluoro-6-methyl
InChI nøgle IKKGPHTUCGWMPE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C2C=C(F)C=CC2=C1
IUPAC navn 2-fluoro-6-methylnaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 160.19
PubChem CID 2727845
Formel vægt 160.19
Procent renhed 97%