Få mere at vide
2-fluor-6-methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475820
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475820 5 g 5g
11465820 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26471.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73943-41-6 | C7H7FO2 | 142.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73943-41-6
Molekylær formel C7H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 142.13
MDL nummer MFCD00075140
InChI nøgle YZNHPLVFLRSVHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxy-phenol, phenol, 2-fluoro-6-methoxy, pubchem3878, acmc-209osz, 2-methoxy-6-fluorophenol, 2-methoxyl-6-fluorophenol, 2-hydroxy-3-fluoroanisole, 2-fluoro-6-methoxy phenol, phenol,2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoro-6-methoxyphenol
PubChem CID 2737367
IUPAC navn 2-fluor-6-methoxyphenol
SMIL COC1=C(O)C(F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methoxyphenol
Tæthed 1.23
Kogepunkt 130°C to 131°C (36 mmHg)
Flammepunkt 103°C (218°F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 5 g
Formel vægt 142.13
Procent renhed 97%