Få mere at vide
2-Fluoro-6-methoxybenzyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-6-methoxybenzyl Bromide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrFO/c1-11-8-4-2-3-7(10)6(8)5-9/h2-4H,5H2,1H3 |
| Formel vægt | 217.9743 |