Få mere at vide
2-Fluoro-6-methoxybenzenboronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15417876
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417876 250 mg 250mg
15407876 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62812.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 1599432-41-3 | C13H18BFO3 | 252,092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1599432-41-3
Molekylær formel C13H18BFO3
Molekylvægt (g/mol) 252.092
InChI nøgle CSXSULPDIWBLHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-6-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacidpinacolester, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
PubChem CID 72221147
IUPAC navn 2-(2-fluor-6-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC=C2F)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 252.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof