Få mere at vide
2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 252.09 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fast stof |