Få mere at vide
2-Fluor-6-methoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11312009
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312009 5 g 5g
11302009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26064.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78495-63-3 | C7H8BFO3 | 169,946 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78495-63-3
Molekylær formel C7H8BFO3
Molekylvægt (g/mol) 169.946
MDL nummer MFCD02179483
InChI nøgle XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef
PubChem CID 3294524
IUPAC navn (2-fluor-6-methoxyphenyl)borsyre
SMIL B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 124 °C til 126 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 169.95
Procent renhed 98%