Få mere at vide
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BFO3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,9-11H |
| Formel vægt | 156.0394 |