Få mere at vide
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429937 5 g 5g
11419937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22883.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 247113-91-3
Molekylær formel C10H6F4O2
Molekylvægt (g/mol) 234.15
MDL nummer MFCD00236293
InChI nøgle AUPRFUNTWIUZEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8427, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5702893
IUPAC navn (E)-3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
SMIL OC(=O)C=CC1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Mængde 5 g
Formel vægt 234.15
Procent renhed ≥97%