Få mere at vide
2-Fluor-5-(trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 115029-23-7 |
| Molekylær formel | C8H4F4O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14) |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.11 |
| Formel vægt | 208.0147 |