Få mere at vide
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 535-52-4 |
| Molekylær formel | C7H5F4N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMIL | Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.11 |
| Formel vægt | 179.0358 |