Få mere at vide
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30403119
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403119 5 g
1 options
Artikelnummer. 30403119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5960955G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 535-52-4
Molekylær formel C7H5F4N
Mængde 5 g
Synonym 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMIL Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 179.11
Formel vægt 179.0358