Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 15481309
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481309 25 g 25g
15471309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64210.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-24-6 | C5H3FN2O2 | 142.089 g/mol
Det bruges til fremstilling af nitropyridiner ved nitrering af pyridiner med salpetersyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til fremstilling af nitropyridiner ved
nitrering af pyridiner med salpetersyre.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-24-6
Molekylær formel C5H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.089
MDL nummer MFCD03095059
InChI nøgle XOZAJNLUAODXSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-3-nitropyridine, pyridine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluor-5-nitropyridin, 2-fluoro-5-nitro-pyridine, abbypharma ap-15-5253, pubchem1202, acmc-1arnr, 5-nitro-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-nitro pyridine
PubChem CID 95264
IUPAC navn 2-fluor-5-nitropyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitropyridine
Smeltepunkt 17°C to 21°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.41 g/mL
Kogepunkt 86°C to 87°C (7 mmHg)(literature)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 25 g
Beilstein 120351
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 142.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske