Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitropyridine, 98%
Beskrivelse
Det bruges til fremstilling af nitropyridiner ved nitrering af pyridiner med salpetersyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
nitrering af pyridiner med salpetersyre.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 17°C to 21°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.41 g/mL |
| Kogepunkt | 86°C to 87°C (7 mmHg)(literature) |
| Brydningsindeks | 1.525 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 120351 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Fluoro-5-nitropyridine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluoro-5-nitropyridine