Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitrobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 7304-32-7 |
| Molekylær formel | C7H4FNO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | NSC 133450 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-fluor-5-nitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.11 |
| Formel vægt | 185.0124 |