Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 27996-87-8 |
| Molekylær formel | C7H4FNO3 |
| MDL nummer | MFCD00042298 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | C1=C(C(=CC=C1[N+](=O)[O-])F)C=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.11 |
| Procent renhed | 98% |