Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-nitroanisole |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 171.0332 |