Få mere at vide
2-Fluoro-5-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 10321034 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10321034 5 g Glasflaske 5g
10285880 25 g Glasflaske 25g
10377870 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10321034 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168390050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 369-36-8 | C6H5FN2O2 | 156,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-36-8
Molekylær formel C6H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.12
MDL nummer MFCD00007652
InChI nøgle KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitrophenylamine, 2-fluoro-5-nitro-phenylamine, 1-amino-2-fluoro-5-nitrobenzene, 2-fluoro-5-nitrobenzenamine, 2-fluoro-5-nitro aniline, 3-amino-4-fluoronitrobenzene, pubchem8504, acmc-1crtl, 5-nitro-2-fluoroaniline
PubChem CID 67785
IUPAC navn 2-fluor-5-nitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-nitroaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Farve Brun til Okkergul
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(NO2)NH2
Mængde 5 g
Beilstein 12, I, 355
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,alcohol and toluene
Formel vægt 156.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.