Få mere at vide
2-Fluoro-5-methylphenol, 97%
Artikelnummer. p-7024990
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11395299
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20275.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63762-79-8 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63762-79-8
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00190101
InChI nøgle XEHPMVZYZDQLDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-phenol, 4-fluoro-3-hydroxytoluene, 6-fluoro-m-cresol, 6-fluoo-m-cresol, pubchem1498, acmc-209vyr, 2-fluoro-5-methyl phenol, 2-fluoranyl-5-methyl-phenol, ksc494c5d
PubChem CID 182387
IUPAC navn 2-fluor-5-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methylphenol
Tæthed 1.155
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Brydningsindeks 1.5105
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2433017
Formel vægt 126.13
Procent renhed 97%