Få mere at vide
2-Fluor-5-methylphenol, 97%
Artikelnummer. 11395299
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395299 1 g 1g
11305309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20275.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 63762-79-8 | C7H7FO | 126,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63762-79-8
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00190101
InChI nøgle XEHPMVZYZDQLDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-phenol, 4-fluoro-3-hydroxytoluene, 6-fluoro-m-cresol, 6-fluoo-m-cresol, pubchem1498, acmc-209vyr, 2-fluoro-5-methyl phenol, 2-fluoranyl-5-methyl-phenol, ksc494c5d
PubChem CID 182387
IUPAC navn 2-fluor-5-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methylphenol
Tæthed 1.155
Kogepunkt 172 °C til 174 °C
Flammepunkt 67 °C (152 °F)
Brydningsindeks 1.5105
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2433017
Formel vægt 126.13
Procent renhed 97%