Få mere at vide
2-Fluoro-5-hydroxypyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312889
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312889 1 g 1g
11322889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27741.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55758-32-2
Molekylær formel C5H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 113.091
MDL nummer MFCD01075040
InChI nøgle HTRLNWYWOKWCLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-hydroxypyridine, 6-fluoro-3-pyridinol, 6-fluoro-3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 6-fluoro, pubchem6321, 6-fluoropyridine-3-ol, 6-fluoro-pyridin-3-ol, acmc-1b21k, 3-hydroxy-6-fluoro-pyridine, ksc490s4n
PubChem CID 2763108
IUPAC navn 6-fluorpyridin-3-ol
SMIL C1=CC(=NC=C1O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Smeltepunkt 150°C to 153°C
Mængde 1 g
Formel vægt 113.09
Procent renhed 95%