Få mere at vide
2-Fluoro-5-bromopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-bromopyridine |
| CAS | 766-11-0 |
| Molekylær formel | C5H3BrFN |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Bromo-6-fluoropyridine, 5-Bromo-2-fluoropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-2-fluoropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.99 |
| Formel vægt | 174.9433 |