Få mere at vide
2-Fluoro-5’-adenylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5'-adenylic Acid |
| CAS | 1492-60-0 |
| Molekylær formel | C10 H13 F N5 O7 P |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Fluoro-5'-adenylic Acid, 5'-Adenylic acid, 2-fluoro-, Adenosine, 2-fluoro-, 5'-(dihydrogen phosphate) (8CI), 2-Fluoro-5'-adenylic acid, 2-Fluoro-AMP, 2-Fluoroadenine-9β-D-ribofuranoside 5'-monophosphate, 2-Fluoroadenosine monophosphate, 2-Fluoroadenosine-5'-monophosphate, [(2R,3S |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(F)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-fluoropurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.212 |
| Formel vægt | 365.054 |