Få mere at vide
2-Fluor-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 17982645
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17982645 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17982645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF593022250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic Acid
CAS 763114-26-7
Molekylær formel C16 H11 F N2 O3
Mængde 250 mg
Synonym 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic Acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid, Benzoic acid, 5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic acid (ACI), 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H11FN2O3/c17-13-6-5-9(7-12(13)16(21)22)8-14-10-3-1-2-4-11(10)15(20)19-18-14/h1-7H,8H2,(H,19,20)(H,21,22)
SMIL OC(=O)c1cc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)ccc1F
IUPAC navn 2-fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 298.27
Formel vægt 298.0754