Få mere at vide
2-fluor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin fungerer som reaktant i fremstillingen af aminopyridiner gennem amineringsreaktioner. Det bruges også som katalytisk ligand til regioselektiv fremstilling af tetramethylbiphenyler gennem aerob oxidativ kobling af xylen katalyseret af palladium.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin fungerer som reaktant i fremstillingen af aminopyridiner gennem amineringsreaktioner. Det bruges også som katalytisk ligand til regioselektiv fremstilling af tetramethylbiphenyler gennem aerob oxidativ kobling af xylen katalyseret af palladium.
Opløselighed
Blandet med vand, alkohol, acetonitril og N,N-dimethylformamid
Bemærk
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Kogepunkt | 113 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Blander med vand, alkohol, acetonitril og N,N-dimethylformamid |
| Formel vægt | 165.09 |
| Procent renhed | 97% |