Få mere at vide
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 146070-34-0 |
| Molekylær formel | C8H3F4N |
| MDL nummer | MFCD00061279 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.11 |
| Procent renhed | 98% |