Få mere at vide
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 89763-93-9 |
| Molekylær formel | C8H4F4O |
| MDL nummer | MFCD00061310 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.11 |
| Procent renhed | 97% |