Få mere at vide
2-Fluoro-4-picoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11916341 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11916341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394130010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-picoline
CAS 461-87-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0780g/mL
Kogepunkt 160°C to 161°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H6FN
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.078
Synonym 2-fluoro-4-picoline, 2-fluoro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl pyridine, pubchem1203, acmc-1aevi, 4-methyl-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-methylpyridine,, ksc494a2j
InChI nøgle ZBFAXMKJADVOGH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=NC=C1)F
IUPAC navn 2-fluoro-4-methylpyridine
Molekylvægt (g/mol) 111.12
PubChem CID 2737403
Formel vægt 111.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.