Få mere at vide
2-Fluor-4-nitrophenol, 98+%
Artikelnummer. 11414504
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414504 25 g 25g
11494494 1 g 1g
11404504 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13134.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 403-19-0 | C6H4FNO3 | 157,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-19-0
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.1
MDL nummer MFCD00051970
InChI nøgle ORPHLVJBJOCHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, 2-fluoro-4-nitro-phenol, pubchem4122, 4-nitro-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-nitro phenol, acmc-1cb9t, ksc493s7t
PubChem CID 9825
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitrophenol
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1944995
Formel vægt 157.1
Procent renhed ≥98%