Få mere at vide
2-fluor-4-nitrobenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427776
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427776 1 g 1g
15437776 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62718.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 1073353-89-5 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073353-89-5
Molekylær formel C12H15BFNO4
Molekylvægt (g/mol) 267.063
MDL nummer MFCD09264075
InChI nøgle QYXHQOSFZITWSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46738935
IUPAC navn 2-(2-fluor-4-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 267.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof