Få mere at vide
2-Fluoro-4-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15565256 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15565256 5 g 5g
15575256 25 g 25g
15585256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15565256 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457600050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 369-35-7
Molekylær formel C6H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.11
InChI nøgle LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
IUPAC navn 2-fluoro-4-nitroaniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitroaniline
Smeltepunkt 122.0°C to 130.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel FC6H3(NO2)NH2
Mængde 5 g
Formel vægt 156.11
Procent renhed 98%