Få mere at vide
2-Fluoro-4-nitroanilin, 95%
Artikelnummer. 15431338
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431338 25 g 25g
15421338 5 g 5g
15441338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55174.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 369-35-7 | C6H5FN2O2 | 156,116 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-35-7
Molekylær formel C6H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.116
MDL nummer MFCD00034560
InChI nøgle LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
IUPAC navn 2-fluor-4-nitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitroaniline
Smeltepunkt 122 °C til 130 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 156.12
Procent renhed 95%