Få mere at vide
2-fluor-4-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301347
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301347 1 g 1g
11311347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01602.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-87-0 | C6H6FN | 111.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-87-0
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.119
MDL nummer MFCD00041224
InChI nøgle ZBFAXMKJADVOGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-picoline, 2-fluoro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl pyridine, pubchem1203, acmc-1aevi, 4-methyl-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-methylpyridine,, ksc494a2j
PubChem CID 2737403
IUPAC navn 2-fluor-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=NC=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylpyridine
Tæthed 1.078
Kogepunkt 155°C to 156°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.4725
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107086
Formel vægt 111.12
Procent renhed 98%