Få mere at vide
2-Fluoro-4-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028732
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15463407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26138.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-81-3
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD03094332
InChI nøgle WJKISRFVKIOBCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1aij3, 2-fluoro-4-methyl-phenol, 3-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol,2-fluoro-4-methyl, ksc588o1d
PubChem CID 2778485
IUPAC navn 2-fluoro-4-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylphenol
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.512
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%