Få mere at vide
2-Fluor-4-methylbenzylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide |
| CAS | 118745-63-4 |
| Molekylær formel | C8H8BrF |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | FC1=CC(C)=CC=C1CBr |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-2-fluor-4-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.05 |
| Formel vægt | 201.9793 |