Få mere at vide
2-Fluor-4-methoxybenzenboronsyre, 98 %
Artikelnummer. 11456880
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456880 1 g 1g
11466880 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19960.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-07-2026
CAS: 162101-31-7 | C7H8BFO3 | 169,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162101-31-7
Molekylær formel C7H8BFO3
Molekylvægt (g/mol) 169.95
MDL nummer MFCD04039323
InChI nøgle ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 15789384
IUPAC navn (2-fluor-4-methoxyphenyl)borsyre
SMIL COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Mængde 1 g
Beilstein 9192698
Formel vægt 169.95
Procent renhed 98%