Få mere at vide
2-fluor-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779405
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10779405 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10306674 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10779405 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07994DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 22282-70-8
Molekylær formel C5H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 222.989
MDL nummer MFCD03092926
InChI nøgle ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-iodo-pyridine, 2-fluoro-4-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-iodo, pubchem1231, pubchem3510, fluoro-4-iodo pyridine, acmc-1cg64, ksc201s6h
PubChem CID 7023570
IUPAC navn 2-fluor-4-iodpyridin
SMIL C1=CN=C(C=C1I)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-iodopyridine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 222.98
Procent renhed 97%