Få mere at vide
2-Fluoro-4-iodoaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-4-iodoaniline |
| CAS | 29632-74-4 |
| Molekylær formel | C6H5FIN |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-iodobenzenamine, 2-Fluoro-4-iodophenylamine, 4-Iodo-2-fluoroaniline, NSC 146507 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(I)cc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.01 |
| Formel vægt | 236.9451 |