Få mere at vide
2-fluor-4-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434317 250 mg 250mg
15424317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31697.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 22282-69-5 | C5H4FNO | 113.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22282-69-5
Molekylær formel C5H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 113.091
MDL nummer MFCD04114159
InChI nøgle BRLSDLHMGRDAPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridin-4-ol, 2-fluoro-4-hydroxypyridine, 2-fluoro-pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinol, 4 1h-pyridinone,2-fluoro, 2-fluoranyl-1h-pyridin-4-one, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro-9ci
PubChem CID 2762834
IUPAC navn 2-fluor-lH-pyridin-4-on
SMIL C1=CNC(=CC1=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-hydroxypyridine
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 113.09
Procent renhed 97%