Få mere at vide
2-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid |
| CAS | 1376989-43-3 |
| Molekylær formel | C6 H6 B F O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BFO3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9-11H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(O)cc1F |
| IUPAC navn | (2-fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.919 |
| Formel vægt | 156.039 |