Få mere at vide
2-fluor-4-hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025841
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11407114
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21535.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 82380-18-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82380-18-5
Molekylær formel C7H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 137.113
MDL nummer MFCD00192177
InChI nøgle REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-3-fluorophenol, 3-fluoro-4-cyanophenol, 2-fluoro-4-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2610, pubchem3495
PubChem CID 2734675
IUPAC navn 2-fluor-4-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 123°C to 126°C
Tæthed 1.45
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 4741066
Formel vægt 137.11
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile