Få mere at vide
2-fluor-4-hydroxybenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15555256 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15555256 25 g 25g
15581832 1 g 1g
15545256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15555256 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457590250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 65145-13-3
Molekylær formel C7H5FO3
Molekylvægt (g/mol) 156.11
MDL nummer MFCD01310985
InChI nøgle NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
PubChem CID 2783398
IUPAC navn 2-fluor-4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 187,0 °C til 188,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 156.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.