Få mere at vide
2-Fluoro-3-ureidopropenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-3-ureidopropenoic Acid |
| CAS | 76831-42-0 |
| Molekylær formel | C4H5FN2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-2-fluoro-2-propenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5FN2O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h1H,(H,8,9)(H3,6,7,10)/b2-1- |
| SMIL | NC(=O)N\C=C(/F)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-3-(carbamoylamino)-2-fluoroprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.09 |
| Formel vægt | 148.0284 |