Få mere at vide
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 123973-25-1 |
| Molekylær formel | C7H5F4N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-benzenamine, [2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F4N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2 |
| SMIL | Nc1cccc(c1F)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.11 |
| Formel vægt | 179.0358 |